Learn More
Essigsäure, Natriumsalz, 99+%, reinst, wasserfrei, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 149610025
Weitere Details : CAS : 127-09-3 Netto-Gewicht : 2.55000kg
Menge 2.5kg
Verpackung Kunststoffflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10001490
Menge Preis
1 101.00 € / 2.50 Kilogramm
10 94.10 € / 2.50 Kilogramm
Auf Lager, versandfertig: 7
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
127-09-3
82.03
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
517045
sodium acetate
C2H3NaO2
MFCD00012459
sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
CHEBI:32954
[Na+].CC([O-])=O
Spezifikation
Acetic acid, sodium salt
127-09-3
100.0
C2H3NaO2
MFCD00012459
02, 96
15, 8709
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
sodium acetate
517045
82.03
≥99%
20ppm max.
10ppm max.
Kunststoffflasche
1200ppm max.
Weiß
>250°C
Anhydrous
99.0
99+%
CH3CO2Na
200ppm max.
01,1024; 05,591
sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
[Na+].CC([O-])=O
82.03
CHEBI:32954
Feines Kristallpulver
Extrarein
Authentic
1% max.
Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
324.0°C
2.5kg
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate