missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Essigsäure-Trimethylpentan, 60/40 (V/V) Lösg., Thermo Scientific™

Catalog Number p-7051743
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1217863-33-6
MFCD00236632
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1217863-33-6
MFCD00236632

Prüfung von Peroxid

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Acetic acid-Trimethylpentane
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2924
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 60/40 (v/v) Lösung
Physikalische Form Flüssig
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'