Learn More
Aceton, 99.5+%, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals
38.23 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21898" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
38.23 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21905" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
29.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21898" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
38.23 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21905" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
29.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
EcoSafPak™ Glasflasche
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Metallfass
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetone |
Schmelzpunkt | -95.0°C |
Namenshinweis | For analysis |
CAS Min. % | 99.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Hinweise zur Zersetzung | >4°C |
Dichte | 0.7900g/mL |
Siedepunkt | 56.0°C |
Menge | 1 L |
Flammpunkt | −20°C |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acetone
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.