Learn More
Aceton, ACS/USP-Qualität, 5, Pharmco
Artikelnummer. 30286177
Change view
Click to view available options
Verpackung:
5-Gallonen-Metalleimer
5-Gallonen-Poly-Eimer
Packungsgröße:
18.93 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verpackung unitSize
30286177 5-Gallonen-Poly-Eimer 18.93 Liter
30286183 5-Gallonen-Metalleimer 18.93 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30286177 Lieferant Pharmco Lieferanten-Nr. 329000000PL05
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 67-64-1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetone, ACS/USP
Menge 5 Gallon
Verpackung 5-Gallonen-Poly-Eimer
Siedepunkt 56°C
Güte Reagenz