Learn More
Aceton, ACS/USP, Greenfield
Artikelnummer. 30286168
Change view
Click to view available options
Verpackung:
4x1 fluorierter Poly-Gallonen-Karton
55-Gallonen-Metallfass
55-Gallonen-Poly-Fass
Packungsgröße:
15.14 Liter
208.20 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verpackung unitSize
30286168 4x1 fluorierter Poly-Gallonen-Karton 15.14 Liter
30286189 55-Gallonen-Poly-Fass 208.20 Liter
30286188 55-Gallonen-Metallfass 208.20 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30286168 Lieferant Pharmco Lieferanten-Nr. 329000000CSGF
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 67-64-1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetone, ACS/USP
Menge 4x1 Fluorinated Poly Gallon Case
Verpackung 4x1 fluorierter Poly-Gallonen-Karton
Siedepunkt 56°C
Güte Reagenz