Learn More
Aceton, BAKER ANALYZED™, HPLC, J.T. Baker™
Catalog Number 10281291
150.10 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
2,5 l
Für HPLC
  • Ultraviolett-Absorption (1,00-cm-Pfad vs. Wasser):
    • bei 330 nm max. 1,00
    • bei 340 nm max. 0,10
    • bei 350 nm max. 0,01
    • bei 400 nm max. 0,01
    • UV-Abschaltung, max 330 nm
Schmelzpunkt -95.4°C
CAS 67-64-1
Farbe Max. 10 (APHA)
Dichte 0.792 g/cm³ (20°C)
Siedepunkt 56.2°C (1013 hPa)
Menge 2.5 L
Prozentgehaltsbereich min. 99.7%
Rückstand nach Verdampfung max. 2 ppm
Summenformel C3H6O
Titrierbare Säure max. 0.0003 meq/g
Titrierbare Base max. 0.0006 meq/g
MDL-Nummer MFCD00008765
Wasser max. 0.2%
Synonym Propanone
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
IUPAC-Name propan-2-one
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: acetone