Learn More
Aceton, BAKER, J.T.Baker™
Catalog Number p-7138035
169.10 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 l
10 l
Verpackung:
EcoTainer Sicherheitskanister aus Metall
JERRY
67-64-1
C3H6O
58.08
MFCD00008765
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Aceton, 2-Propanon, Propanon, Dimethylketon, Methylketon, Dimethylformaldehyd, Pyroessigether, Beta-Ketopropan, Chevron Aceton, chevron acetone
180
CHEBI:15347
propan-2-one
CC(C)=O
67-64-1
C3H6O
58.08
MFCD00008765
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Aceton, 2-Propanon, Propanon, Dimethylketon, Methylketon, Dimethylformaldehyd, Pyroessigether, Beta-Ketopropan, Chevron Aceton, chevron acetone
180
CHEBI:15347
propan-2-one
CC(C)=O
Erfüllt Reagenzspezifikationen zum Testen gemäß der Kriterien des Europäischen Arzneibuchs. Zur Verwendung im Labor, für die organische Synthese und Routineforschung
Gütegrad von Chemikalien für Laboranwendungen, organische Synthese, Routineuntersuchungen, die normalerweise durch physikalische Kriterien und häufig durch Assay (durch GC) kontrolliert werden.
Chemischer Name oder Material Aceton
pH 5 bis 6 (20 °C)
Schmelzpunkt -94.7 °C
Farbe Farblos
Aussehen Test bestanden
Dichte 0.79 g/ml bei 20 °C
Siedepunkt 56 °C
Menge 5 l
Explosionsgrenze 2.6 - 12.8 Vol.-%
Flammpunkt −20 °C
Identifizierung Test bestanden
Zündpunkt 465 °C
Geruch Süss, minzartig
Verpackung EcoTainer Sicherheitskanister aus Metall
Physikalische Form Flüssig
Hinweise zur Reinheitsqualität Entspricht Ph. Eur.-Spezifikationen, hergestellt in US-FDA-/ISO 9000-Einrichtungen
Rückstand nach Verdampfung Max. 50 ppm
Strukturformel (CH3)2CO
Dampfdruck 30.9 kPa (25 °C)
Wasser Max. 3 g/l
Formelmasse 58.08 mol
Reinheit (%) Min. 99.0 %
Güte BAKER™
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.