Learn More
Aceton, für HPLC
29.63 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21898" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
29.63 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21905" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21898" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
29.63 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21905" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Beschreibung
C3H6O, CAS-Nummer-67-64-1, 2,5 l, 56 °C, farblos, 58,08 g/mol, –95 °C, 8765, Flasche aus Braunglas, Flüssigkeit, 247 mbar bei 20 °C, 0,32 mPas bei 20 °C
Spezifikation
pH | 7 |
Schmelzpunkt | -95 °C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 56°C |
Menge | 1 L |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Summenformel | C3H6O |
MDL-Nummer | 8765 |
Dampfdruck | 247mbar at 20°C |