Learn More
Aceton (NF), Macron Fine Chemicals™
Click to view available options
Menge:
500 mL
4 l
Verpackung:
Glas
Glass
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetone |
Menge | 500 mL |
Verpackung | Glass |
Formelmasse | 58.08 |
Güte | BP/EP/FCC/JP/NF/USP |