Learn More
Acetonitril
Catalog Number p-7203054
95.95 EUR gültig bis 2024-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21663" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Verpackung:
Glasflasche
Menge:
2.5 L
4 x 2.5 L
41.05
Methyl Cyanide, Cyanomethane
41.05
Methyl Cyanide, Cyanomethane
Für die Biosynthese und Anwendungen, die einen niedrigen Wassergehalt er
  • Spezifikationen für extrem niedrigen Wassergehalt
  • Spezifikationen für niedrigen Amingehalt
  • Niedriger Partikelgehalt
  • Hohe Lösungsmittelreinheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Acetonitrile
Schmelzpunkt -46°C
Extinktion 0.05 AU (200 nm)
Farbe Farblos
CAS 75-05-8
CAS Max. % 100
UN-Nummer UN1648
Löslichkeitsinformationen Completely Soluble (in water)
Reinheit (%) ≥99.9%
Güte Geringes Wasser
Dichte 0.7857 g/cm3 (20°C)
Siedepunkt 82°C (1.013 hPa)
Menge 2.5 L
Explosionsgrenze 3% to 16% (V)
Flammpunkt 6°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssigkeit
Produktlinie BioSyn™
Brechungsindex 1.3434 - 1.3446 (20°C)
Dampfdruck 97.3 hPa (20°C)