Learn More
Acetonitril, Advance HPLC-Gütegrad für HPLC-Gradientenanalyse, Fisher Chemical
31.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Beschreibung
Acetonitril, Advanced HPLC-Gütegrad für Gradientenanalyse mittels HPLC
Spezifikation
Schmelzpunkt | -46 °C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 81°C |
Menge | 1 L |
Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Dampfdruck | 97mbar at 20°C |
Viskosität | 0.36cp at 20°C |
Formelmasse | 41.05g/mol |