Learn More
Acetonitril, AMD CHROMASOLV™ , ≥ 99,9% Honeywell Riedel-de Haën™
Beschreibung
- Lösungsmittel für die Hochleistungs-Dünnschichtchromatographie
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acetonitril |
| Schmelzpunkt | -48°C (Literatur) |
| Namenshinweis | AMD CHROMASOLV™, ≥99.9% |
| CAS Max. % | 100.0000% |
| Dichte | 0,786 g/ml bei 25 °C(lit.) |
| Menge | 6 x 1 l |
| Flammpunkt | 6°C |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | CH3CN |
| UN-Nummer | UN1648 |
| Mehr anzeigen |