Learn More
Acetonitril, BAKER ANALYZED, J.T.Baker™
Catalog Number p-7138036
89.21 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
75-05-8
C2H3N
41.053
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Methylcyanid, Cyanomethan, Ethannitril, Methancarbonitril, Ethylnitril, Methan, Cyano, Acetonitril, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
6342
CHEBI:38472
Acetonitril
CC#N
75-05-8
C2H3N
41.053
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Methylcyanid, Cyanomethan, Ethannitril, Methancarbonitril, Ethylnitril, Methan, Cyano, Acetonitril, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
6342
CHEBI:38472
Acetonitril
CC#N
Qualitativ hochwertige Chemikalie, die die ACS-Spezifikationen für den Einsatz im Labor und in der Industrie übertrifft.
  • Übertrifft die Anforderungen der American Chemical Society (ACS)
  • Auf dem Etikett befindet sich eine tatsächliche Chargenanalyse als Garantie für Reinheit und Konsistenz.
  • Die für diese Bestimmungen verwendeten Analysemethoden basieren auf den in der Fachliteratur beschriebenen Standardtestverfahren.
  • Von J.T.Baker entwickelte Verbesserungen sollen ein höheres Maß an Zuverlässigkeit erreichen.
Chemischer Name oder Material Acetonitril
Schmelzpunkt -46°C
Farbe Farblos
Hinweise zur Reinheitsqualität Übertrifft die ACS-Spezifikationen
Aussehen Test bestanden
Löslichkeitsinformationen Vollständig mischbar
Formelmasse 41,05g/mol
Reinheit (%) ≥99,5%
Güte BAKER ANALYZED™
Dichte 0,78 g/cm3
Siedepunkt 81°C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 4,4 - 16 Vol %
Flammpunkt 5°C
Zündpunkt 525°C
Geruch Aromatisch
Verpackung Glas
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung ≤0,005 %
Titrierbare Säure ≤8 μeq/g
Titrierbare Base ≤0,6 μeq/g
Viskosität 0,39 mPas bei 20°C
Wasser ≤0,3 %
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitril
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.