Learn More
Acetonitril, ChromAR™, Macron Fine Chemicals™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acetonitril |
| Schmelzpunkt | −46°C |
| Extinktion | Max. 1,00 bei 190 nm, Max. 0,05 bei 200-210 nm, Max. 0,02 bei 220 nm, Max. 0,01 bei 230 nm, Max. 0,005 bei 254-400 nm |
| CAS | 75-05-8 |
| Farbe | Transparent, farblos |
| Aussehen | Test bestanden |
| Dichte | 0,79 g/ml bei 20°C |
| Menge | 2,5 l |
| Explosionsgrenze | Untere Grenze: 4,4% Vol, Obere Grenze: 16 % Vol |
| Flammpunkt | 2,00°C |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acetonitrile
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.