Learn More
Riedel-de Haën Acetonitril CHROMASOLV™
Artikelnummer. 15955660
Change view
Click to view available options
Menge:
18 L
30 L
45 L
Packungsgröße:
1 Stück
18 Liter
45 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15955660 18 L 18 Liter
17658585 30 L 1 Stück
15975660 45 L 45 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15955660 Lieferant Riedel-de Haën Lieferanten-Nr. 3485118L
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Acetonitril CHROMASOLV™ Gradientengrad für HPLC ≥ 99,9%.
  • Die gleiche hohe Qualität wie CHROMASOLV HPLC.
  • Zusätzliche Tests für HPLC mittels Gradientenanalyse und UV-VIS-Spektroskopie.
  • Niedriges UV-Profil laut HPLC.
  • LC-Basislinie mit niedrigem Verunreinigungsgradienten.
Chemische Identifikatoren
CAS 75-05-8
Summenformel C2H3N
Molekulargewicht (g/mol) 41.05
MDL-Nummer MFCD00001878
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ACN, Methyl cyanide
IUPAC-Name Acetonitril
SMILES CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonitrile
pH Not applicable
Schmelzpunkt -46°C
Farbe Farblos
CAS Max. % 100.00%
Dichte 0.7857 g/cm3 (20°C)
Menge 18 L
Flammpunkt 6°C
Verpackung Mehrweg-Edelstahlkanne
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie CHROMASOLV
Strukturformel CH3CN
Dampfdruck 97 hPa (20°C)
Viskosität No data available
UN-Nummer UN1648
Beilstein 741857
Konzentration 100.00%
Siedepunkt 82°C (1.013 hPa)
Reinheit (%) ≥99.90%
Güte HPLC-Gradient
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302 + H312 + H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.