Learn More
Acetonitrile, CHROMASOLV™, for HPLC, gradient grade, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
2.5 L
4 x 2.5 L
Verpackung:
Glass Bottle
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetonitrile |
Namenshinweis | CHROMASOLV, for HPLC, gradient grade, 99.9% |
CAS Max. % | 100.0000% |
UN-Nummer | UN1648 |
Beilstein | 741857 |
Reinheit (%) | >99.9% |
Güte | HPLC |
Menge | 2.5 L |
Verpackung | Glass Bottle |