Learn More
Acetonitril, für HPLC, Fisher Chemical
153.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
5 L
Verpackung:
Aluminiumkanister
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Beschreibung
C2H3N, CAS-Nummer-75-05-8, 2,5 l, 75 °C, CHEBI:38472, Farblos, 41,05 g/mol, XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N, Ethylacetat, -83,5 °C, 1878, 41.053, Flasche aus braunem Glas, flüssig, 6342, CC#N, 1,42, 103 mbar bei 20 °C, 0,45 cp bei 20 °C
Spezifikation
Schmelzpunkt | -46°C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 81°C |
Menge | 2.5 L |
Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Summenformel | C2H3N |
Dampfdruck | 97mbar at 20°C |
Viskosität | 0.36cp at 20°C |
Formelmasse | 41.05g/mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acetonitrile
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.