Learn More
Acetophenon, 98 %, Extra Pure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10326070 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
5 Milliliter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10326070 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10142940 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10715361 250 mL Glasflasche -
10080540 1 L Glasflasche 1 Liter
10433825 10 L Plastikeimer 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10326070 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 102410025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 98-86-2 | C8H8O | 120.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-86-2
MDL-Nummer MFCD00008724
InChI-Schlüssel KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetophenone, methyl phenyl ketone, acetylbenzene, phenyl methyl ketone, ethanone, 1-phenyl, hypnone, benzoyl methide, acetophenon, 1-phenylethan-1-one, acetylbenzol
PubChem CID 7410
ChEBI CHEBI:27632
IUPAC-Name 1-Phenylethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetophenone
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 19.6°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0280g/mL
Siedepunkt 202.0°C
Flammpunkt 77°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H8O
Strukturformel C6H5COCH3
Brechungsindex 1.5315 to 1.5340
Menge 2.5 L
Beilstein 07, IV, 619
Fieser 04,5
Merck Index 15, 71
Relative Dichte 1.028
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in conc. h2so4,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,glycerol
Molekulargewicht (g/mol) 120.15
Viskosität 1.8 mPa.s (20°C)
Formelmasse 120.15
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.