Learn More
Acetoxyacetone 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10549983 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10549983 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
10559983 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10549983 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 389680100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 592-20-1
Summenformel C5H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 116.116
MDL-Nummer MFCD00042848
InChI-Schlüssel DBERHVIZRVGDFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetoxyacetone, acetonyl acetate, acetol acetate, 2-propanone, 1-acetyloxy, acetoxypropanone, o-acetylacetol, 1-acetoxyacetone, acetylmethyl acetate, acetoxy-2-propanone, 1-acetoxy-2-propanone
PubChem CID 11593
IUPAC-Name 2-Oxopropylacetat
SMILES CC(=O)COC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetoxyacetone
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Bernstein bis Gelb
Dichte 1.0750g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C(O)OCH2C(O)CH3
Brechungsindex 1.4140 to 1.4160 (20°C, 589nm)
Menge 10 mL
Formelmasse 116.12
Reinheit (%) ≥94%
Physikalische Form Flüssigkeit