Learn More
Alfa Aesar™ Acetyl beta-methylcholinbromid, 98 %
Artikelnummer. 11347016
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11347016 5 g 5 Gramm
11357016 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347016 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. L06848.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 333-31-3
Summenformel C8H18BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 240.14
MDL-Nummer MFCD00011816
InChI-Schlüssel MMVPLEUBMWUYIB-UHFFFAOYNA-M
Synonym methacholine bromide, 2-acetoxy-n,n,n-trimethylpropan-1-aminium bromide, acetyl beta-methylcholine bromide, 1-propanaminium, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethyl-, bromide, 1-propanaminium, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethyl-, bromide 1:1, methacholini bromidum, methacholine bromide nf, c8h18no2.br, mecholyl bromide, methacholinebromide
PubChem CID 92754
IUPAC-Name 2-Acetyloxypropyl(trimethyl)azanium;bromid
SMILES [Br-].CC(C[N+](C)(C)C)OC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetyl beta-methylcholine bromide
Schmelzpunkt 147°C to 151°C
Menge 5 g
Beilstein 6098010
Formelmasse 240.15
Reinheit (%) 98%