Learn More
Acetylbromid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Acetyl Bromide is used as an acetylating agent in the synthesis of fine chemicals, agrochemicals and pharmaceuticals. It is also used as an intermediate for dyes. Further, it reacts with alcohols and amines to produce acetate esters and acetamides. In addition to this, it is involved in the synthetic process of the anti-HIV agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Acetylbromid wird als Acetylierungsmittel bei der Synthese von Feinchemikalien, Agrochemikalien und Pharmazeutika verwendet. Es kommt auch als Zwischenprodukt für Farbstoffe zum Einsatz. Darüber hinaus reagiert es mit Alkoholen und Aminen, wobei im Ergebnis der Reaktion Acetatester und Acetamide entstehen. Darüber hinaus ist es am synthetischen Prozess des Anti-HIV-Wirkstoffs beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Äther, Chloroform, Benzol und Aceton.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und Alkoholen.
Acetylbromid wird als Acetylierungsmittel bei der Synthese von Feinchemikalien, Agrochemikalien und Pharmazeutika verwendet. Es kommt auch als Zwischenprodukt für Farbstoffe zum Einsatz. Darüber hinaus reagiert es mit Alkoholen und Aminen, wobei im Ergebnis der Reaktion Acetatester und Acetamide entstehen. Darüber hinaus ist es am synthetischen Prozess des Anti-HIV-Wirkstoffs beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Äther, Chloroform, Benzol und Aceton.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und Alkoholen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetyl bromide |
Schmelzpunkt | -96°C |
Dichte | 1.66 |
Siedepunkt | 75°C to 77°C |
Flammpunkt | >75°C (167°F) |
Prozentgehaltsbereich | ≥98% |
Geruch | Acrid |
Strukturformel | CH3COBr |
Brechungsindex | 1.45 |
Menge | 25 g |