Learn More
Acetylchlorid, 98 %, Acros Organics™
52.80 € - 105.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 75-36-5
Summenformel C2H3ClO
Molekulargewicht (g/mol) 78.5
InChI-Schlüssel WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
PubChem CID 6367
ChEBI CHEBI:37580
IUPAC-Name Acetylchlorid
SMILES CC(=O)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10317520
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
151270010
1L Glasflasche 52.80 €
1 Liter
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 7
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10256100
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
151270025
2.5L Glasflasche 105.00 €
2.50 Liter
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 16
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
75-36-5
78.5
ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
CHEBI:37580
CC(=O)Cl
C2H3ClO
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
6367
Acetylchlorid
Spezifikation
Acetyl chloride
1.1000g/mL
-112.0°C
4°C
Authentic
CH3COCl
Glasflasche
15, 80
ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
Solubility in water: reacts. Other solubilities: miscible with acetone, benzenz, toluene,, chloroform, ether, petroleum ether, carbon dosulfi, de and glacial acetic acid, soluble in ccl4, reacts with alcohol
1.1
Acetylchlorid
6367
78.5
98%
75-36-5
Nicht ausgewiesen
51.0°C
97.5% min. (GC)
C2H3ClO
02, 173
01,11; 04,5; 05,4; 07,3; 11,4
1.3876 to 1.3896
1L
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
CC(=O)Cl
78.5
CHEBI:37580
Flüssig