Learn More
Acetylisoniazid, TRC
Artikelnummer. 30327786
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30327786 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327786 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA179520250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetyl Isoniazid
CAS 1078-38-2
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C8 H9 N3 O2
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H9N3O2/c1-6(12)10-11-8(13)7-2-4-9-5-3-7/h2-5H,1H3,(H,10,12)(H,11,13)
SMILES CC(=O)NNC(=O)c1ccncc1
IUPAC-Name N'-Acetylpyridin-4-Carbohydrazid
Molekulargewicht (g/mol) 179.18
Formelmasse 179.0695
Reinheit (%) >95