Learn More
Acetylacetaldehyddimethylacetal, 92 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-49810
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
5436-21-5
C6H12O3
132.16
MFCD00008789
PJCCSZUMZMCWSX-UHFFFAOYSA-N
4,4-dimethoxy-2-butanone, acetylacetaldehyde dimethyl acetal, 2-butanone, 4,4-dimethoxy, 1,1-dimethoxy-3-butanone, acetoacetaldehyde dimethyl acetal, 3-oxobutyraldehyde dimethyl acetal, 4,4-dimethoxybutanone, acetylacetaldehyddimethylacetal, 3-ketobutyraldehyde dimethylacetal, formylacetone dimethyl acetal
228548
4,4-Dimethoxybutan-2-on
COC(CC(C)=O)OC
5436-21-5
C6H12O3
132.16
MFCD00008789
PJCCSZUMZMCWSX-UHFFFAOYSA-N
4,4-dimethoxy-2-butanone, acetylacetaldehyde dimethyl acetal, 2-butanone, 4,4-dimethoxy, 1,1-dimethoxy-3-butanone, acetoacetaldehyde dimethyl acetal, 3-oxobutyraldehyde dimethyl acetal, 4,4-dimethoxybutanone, acetylacetaldehyddimethylacetal, 3-ketobutyraldehyde dimethylacetal, formylacetone dimethyl acetal
228548
4,4-Dimethoxybutan-2-on
COC(CC(C)=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Acetylacetaldehyde dimethyl acetal
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 90.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -82°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9900g/mL
Siedepunkt 178°C
Flammpunkt 49°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COCH2CH(OCH3)2
Brechungsindex 1.4140 to 1.416
Menge 250 mL
Relative Dichte 0.99
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viskosität 1.503 mPa.s (20°C)
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 92%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetylacetaldehyde dimethyl acetal
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.