Learn More
Acetylcholinchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735228
17.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
60-31-1
C7H16ClNO2
181.66
MFCD00011698
JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
acetylcholine chloride, miochol, acecoline, chloroacetylcholine, arterocoline, acecholin, ovisot, ach chloride, azetylcholinchlorid, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethylethanaminium chloride
6060
CHEBI:2417
2-Acetyloxyethyl(trimethyl)azanium;chlorid
CC(=O)OCC[N+](C)(C)C.[Cl-]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
60-31-1
C7H16ClNO2
181.66
MFCD00011698
JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
acetylcholine chloride, miochol, acecoline, chloroacetylcholine, arterocoline, acecholin, ovisot, ach chloride, azetylcholinchlorid, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethylethanaminium chloride
6060
CHEBI:2417
2-Acetyloxyethyl(trimethyl)azanium;chlorid
CC(=O)OCC[N+](C)(C)C.[Cl-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Acetylcholine chloride
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 149.0°C to 152.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 1.0% max. (105°C, 3 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (on dried basis) (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CO2CH2CH2N(CH3)3Cl
Menge 5 g
Beilstein 04,III,655
Merck Index 15, 82
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in cold water. Other solubilities: decomposes by hot water or alkalies, soluble in alcohol, chloroform (18.2g/L at 23 °C), practically insoluble in ether
Formelmasse 181.66
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetylcholine chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.