Learn More
Acetylenedicarboxylsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735227
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
142-45-0
C4H2O4
114.06
MFCD00004362
YTIVTFGABIZHHX-UHFFFAOYSA-N
acetylenedicarboxylic acid, 2-butynedioic acid, butynedioic acid, acetylenedicarboxylate, unii-2d2oj4ko44, acetylenedicarboxylic acid 8ci, acetylendicarboxylate, hoocc=ccooh, acetylenedicarboxylicacid, pubchem13735
371
CHEBI:30781
But-2-yndioinsäure
OC(=O)C#CC(O)=O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
142-45-0
C4H2O4
114.06
MFCD00004362
YTIVTFGABIZHHX-UHFFFAOYSA-N
acetylenedicarboxylic acid, 2-butynedioic acid, butynedioic acid, acetylenedicarboxylate, unii-2d2oj4ko44, acetylenedicarboxylic acid 8ci, acetylendicarboxylate, hoocc=ccooh, acetylenedicarboxylicacid, pubchem13735
371
CHEBI:30781
But-2-yndioinsäure
OC(=O)C#CC(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Acetylenedicarboxylic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 180°C to 187°C
Farbe Beige bis cremefarben oder weiß
Flammpunkt 131°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HO2CC∽CCO2H
Menge 25 g
Beilstein 02, 801
Fieser 01,12
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Formelmasse 114.06
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetylenedicarboxylic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.