Learn More
Acetylhistamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acetylhistamine |
| CAS | 673-49-4 |
| Summenformel | C7H11N3O |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | N-[2-(1H-Imidazol-5-yl)ethyl]acetamide, N-[2-imidazol-4(or 5)-ylethyl]acetamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H11N3O/c1-6(11)9-3-2-7-4-8-5-10-7/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,8,10)(H,9,11) |
| SMILES | CC(NCCC1=CN=CN1)=O |
| IUPAC-Name | N-[2-(1H-Imidazol-5-yl)ethyl]acetamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 153.18 |
| Formelmasse | 153.0902 |