Learn More
Acetylbrenztraubensäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acetylpyruvic Acid |
| CAS | 5699-58-1 |
| Summenformel | C5H6O4 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2,4-Dioxopentanoic Acid, Acetoneoxalic Acid, Acetopyruvic Acid, Acetylpyruvic Acid, 2,4-Dioxo-valeric Acid, 2,4-Dioxo-pentanoic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H6O4/c1-3(6)2-4(7)5(8)9/h2H2,1H3,(H,8,9) |
| SMILES | CC(=O)CC(=O)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2,4-Dioxopentansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 130.1 |
| Formelmasse | 130.0266 |