Learn More
Acetylsalicylsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3586380
14.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
50-78-2
C9H8O4
180.16
MFCD00002430
BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
aspirin, acetylsalicylic acid, 2-acetoxybenzoic acid, 2-acetyloxy benzoic acid, acetylsalicylate, o-acetylsalicylic acid, o-acetoxybenzoic acid, acylpyrin, polopiryna, easprin
2244
CHEBI:15365
2-(acetyloxy)benzoic acid
CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
50-78-2
C9H8O4
180.16
MFCD00002430
BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
aspirin, acetylsalicylic acid, 2-acetoxybenzoic acid, 2-acetyloxy benzoic acid, acetylsalicylate, o-acetylsalicylic acid, o-acetoxybenzoic acid, acylpyrin, polopiryna, easprin
2244
CHEBI:15365
2-(acetyloxy)benzoic acid
CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(O)=O
Acetylsalicylsäure, Aspirin (CAS-Nr. 50-78-2) ist eine nicht steroidale entzündungshemmende Substanz, die weitläufig als Analgetikum und Antipyretikum angewendet wird.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Acetylsalicylsäure ist eine häufig angewendete nicht steroidale entzündungshemmende Substanz (NSAID)
• Acetylsalicylsäure wirkt durch Hemmung von Cyclooxygenasen, Reduzierung der Produktion von Prostaglandin und Freisetzung von Pyrogenen
Anwendungen
• Acetylsalicylsäure ist nützlich für Untersuchungen zu Fieber, postoperativen Schmerzen, Blutgerinnseln und Entzündungen
• Acetylsalicylsäure kann auch in Untersuchungen zur Krebsvorbeugung verwendet werden
• Nur für Forschungszwecke vorgesehen
Literaturnachweise
Levine, G.N.; Bates, E.R.; Bittl, J.A.; Brindis, R.G.; Fihn, S.D.; Fleisher, L.A.; Granger, C.B.; Lange, R.A.; Mack, M.J.; Mauri, L.; Mehran, R.; Mukherjee, D.; Newby, L.K.; O'Gara, P.T.; Sabatine, M.S.; Smith, P.K.; Smith, S.C.Jr. 2016, ACC/AHA Guideline Focused Update on Duration of Dual Antiplatelet Therapy in Patients With Coronary Artery Disease:A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines.J Am Coll Cardiol.2016, 68(10), 1082-115.
Hoffman, M.K.; Goudar, S.S.; Kodkany, B.S.; Metgud, M.; Somannavar, M.; Okitawutshu, J.; Lokangaka, A.; Tshefu, A.; Bose, C.L.; Mwapule, A.; Mwenechanya, M.; Chomba, E.; Carlo, W.A.; Chicuy, J.; Figueroa, L.; Garces, A.; Krebs, N.F.; Jessani, S.; Zehra F.; Saleem, S.; Goldenberg, R.L.; Kurhe, K.; Das, P.; Patel, A.; Hibberd, P.L.; Achieng, E.; Nyongesa, P.; Esamai, F.; Liechty, E.A.; Goco, N.; Hemingway-Foday, J.; Moore, J.; Nolen, T.L.; McClure, E.M.; Koso-Thomas, M.; Miodovnik, M.; Silver, R.; Derman, R.J.ASPIRIN Study Group.Low-dose aspirin for the prevention of preterm delivery in nulliparous women with a singleton pregnancy (ASPIRIN): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial.Lancet.2020, 25, 395(10220), 285-293.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Acetylsalicylic acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 136.0°C to 140.0°C
Farbe Weiß
Dichte 1.3500g/mL
Flammpunkt 250°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (1 g) (vacuum)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel 2-(CH3CO2)C6H4CO2H
Menge 50 g
Beilstein 10, 67
Merck Index 15, 841
Relative Dichte 1.35
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 3.3g/L (20°C). Other solubilities: 1g in 5mL alcohol,17mL chloroform,,and 10-15 mL ether,slightly soluble in anhydrous ether,decomposes in boiling water,alkali
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Granulatpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetylsalicylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.