Learn More
Acetylsalicylsalicylic Acid, TRC
Artikelnummer. 17932685
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17932685 100 mg 100 Milligramm
17982875 500 mg 500 Milligramm
17992125 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17932685 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA187788100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 530-75-6
Summenformel C16 H12 O6
Molekulargewicht (g/mol) 300.26
Synonym 2-[[2-(Acetyloxy)benzoyl]oxy]benzoic Acid, Carbasalate Calcium Imp. B (EP), Acetylsalicylic Acid Imp. D (EP), Acetylsalicylsalicylic Acid
IUPAC-Name 2-(2-acetyloxybenzoyl)oxybenzoic acid
SMILES CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetylsalicylsalicylic acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H12O6/c1-10(17)21-14-9-5-3-7-12(14)16(20)22-13-8-4-2-6-11(13)15(18)19/h2-9H,1H3,(H,18,19)
Formelmasse 300.0634
Reinheit (%) >95%