Learn More
Acetylshikonin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acetylshikonin |
| CAS | 24502-78-1 |
| Summenformel | C18H18O6 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | 2-[(1R)-1-(Acetyloxy)-4-methyl-3-pentenyl]-5,8-dihydroxy-1,4-naphthalenedione, (R)-2-[1-(Acetyloxy)-4-methyl-3-pentenyl]-5,8-dihydroxy-1,4-naphthalenedione, (+)-Acetate 5,8-dihydroxy-2-(1-hydroxy-4-methyl-3-pentenyl)-1,4-naphthoquinone, 2-[(1R)-1-(Acetyloxy)-4-methyl-3-penten-1-yl]-5,8-dihydroxy-1,4-naphthalenedione, NSC 110199 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H18O6/c1-9(2)4-7-15(24-10(3)19)11-8-14(22)16-12(20)5-6-13(21)17(16)18(11)23/h4-6,8,15,20-21H,7H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(=CC[C@H](C1=CC(=O)C2=C(C=CC(=C2C1=O)O)O)OC(=O)C)C |
| IUPAC-Name | [1-(5,8-Dihydroxy-1,4-dioxonaphthalin-2-yl)-4-methylpent-3-enyl]acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 330.33 |
| Formelmasse | 330.1103 |