missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Saures Fuchsin-Natriumsalz

Catalog Number p-7026292
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
3244-88-0
C20H19N3Na2O9S3
587.544
MFCD00013286
VCEFFPMSOGDMJX-UHFFFAOYSA-N
acid fuchsin, acidal fuchsine, acid fuchsine, acidal magenta, fuchsine acid, fuchsin acid, p-fuchsine acid, acid fuchsine n, acid fuchsine o, acid fuchsine s
131852436
3-[bis(4-amino-3-sulfophenyl)methylidene]-6-imino-5-methylcyclohexa-1,4-diene-1-sulfonsäure;Natrium
CC1=CC(=C(C2=CC(=C(C=C2)N)S(=O)(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)N)S(=O)(=O)O)C=C(C1=N)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
3244-88-0
C20H19N3Na2O9S3
587.544
MFCD00013286
VCEFFPMSOGDMJX-UHFFFAOYSA-N
acid fuchsin, acidal fuchsine, acid fuchsine, acidal magenta, fuchsine acid, fuchsin acid, p-fuchsine acid, acid fuchsine n, acid fuchsine o, acid fuchsine s
131852436
3-[bis(4-amino-3-sulfophenyl)methylidene]-6-imino-5-methylcyclohexa-1,4-diene-1-sulfonsäure;Natrium
CC1=CC(=C(C2=CC(=C(C=C2)N)S(=O)(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)N)S(=O)(=O)O)C=C(C1=N)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]

Acid Fuchsin sodium salt is used as a pH indicator. It is one of the dyes used in Masson’s Trichome Stain where it is used to distinguish muscle from collagen.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Säurefuchsin-Natriumsalz dient als pH-Indikator. Es ist einer der Farbstoffe der Masson-Trichrom-Färbung zur Unterscheidung zwischen Muskel und Kollagen.

Löslichkeit
Löslich in Wasser (1 mg/ml).

Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Acid Fuchsin sodium salt
Menge 25 g
Beilstein 4111656
Merck Index 14,107
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1mg/ml).
Formelmasse 585.53

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'