Learn More
Acid Orange 8 (Technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30314093
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30314093 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314093 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA3053402.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acid Orange 8 (Technical Grade)
CAS 5850-86-2
Summenformel C17H13N2NaO4S
Menge 2.5 g
Synonym 4-[(2-Hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-3-methylbenzenesulfonic Acid Monosodium Salt, C.I. Acid Orange 8, monosodium salt (8CI)Acid Brilliant Orange RAcid Orange 8Acid Orange ROAiredale Orange RBasacid Orange 288Brilliant Orange RBrilliant Orange ROC.I. 15575C.I. Acid Orange 8Calcocid Orange RRDiacid Orange RKayaku Acid Orange ROKeyacid Orange ROKiton Fast Orange 2RKiton Orange RNaphthazine Orange ROrange 2ROOrange ROrange ROOrange TPolycor Orange RRitacid Orange ROShikiso Acid Orange ROSolar Orange RTertracid Orange ROTriacid Orange ROVondacid Orange ROWool Orange RYodogawa Acid Orange R
InChI-Formel InChI=1S/C17H14N2O4S.Na/c1-11-10-13(24(21,22)23)7-8-15(11)18-19-17-14-5-3-2-4-12(14)6-9-16(17)20;/h2-10,20H,1H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].Cc1cc(ccc1N=Nc2c(O)ccc3ccccc23)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Natrium;4-[(E)-(2-Hydroxynaphthalin-1-yl)diazenyl]-3-methylbenzolsulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 364.35
Formelmasse 364.0494