Learn More
Aconitine, 98%
Artikelnummer. 15424519
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15424519 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15424519 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J62056.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 302-27-2 | C34H47NO11 | 645.746 g/mol
Opens tetrodotoxin-sensitive sodium channels. Useful for creating models of cardiac arrhythmia
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Opens tetrodotoxin-sensitive sodium channels
  • Useful for creating models of cardiac arrhythmia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aconitine
CAS 302-27-2
Schmelzpunkt 194°C to 202°C
Farbe Weiß
Summenformel C34H47NO11
MDL-Nummer MFCD00082375
Menge 250 mg
UN-Nummer UN1544
Beilstein 74608
Merck Index 14,118
Synonym aconitine
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol; Sparingly soluble in water
InChI-Schlüssel XFSBVAOIAHNAPC-OZUFZMTGSA-N
SMILES CCN1CC2(C(CC(C34C2C(C(C31)C5(C6C4CC(C6OC(=O)C7=CC=CC=C7)(C(C5O)OC)O)OC(=O)C)OC)OC)O)COC
Molekulargewicht (g/mol) 645.746
PubChem CID 132470875
Formelmasse 645.75
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver