missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACOT11 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA550296

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15674225

  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

The antibody detects endogenous levels of total ACOT11 protein.

ACOT11 Polyclonal antibody specifically detects ACOT11 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

ACOT11
Polyclonal
Unconjugated
ACOT11
1110020M10Rik; 2010309H15Rik; ACOT11; Acyl-CoA thioester hydrolase 11; acyl-CoA thioesterase 11; Acyl-coenzyme A thioesterase 11; adipose-associated thioesterase; AW060409; Bfit; BFIT1; Brown fat-inducible thioesterase; KIAA0707; mKIAA0707; Palmitoyl-coenzyme A thioesterase; STARD14; StAR-related lipid transfer (START) domain containing 14; START domain containing 14; Thea; Them1; thioeste; thioesterase superfamily member 1; thioesterase, adipose associated
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
26027
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Q8WXI4
ACOT11
Full length fusion protein of Human ACOT11
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote