Learn More
ACOT4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA549969
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15603905
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody detects endogenous levels of total ACOT4 protein.
ACOT4 Polyclonal antibody specifically detects ACOT4 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ACOT4
Polyclonal
Unconjugated
ACOT4
ACOT4; Acyl-CoA thioesterase 4; acyl-coenzyme A thioesterase 4; B430212I04Rik; Peroxisomal acyl coenzyme A thioester hydrolase Ib; peroxisomal acyl-CoA thioesterase 2B; peroxisomal long-chain acyl-CoA thioesterase Ib; Peroxisomal succinyl-coenzyme A thioesterase; Pte1b; Pte2b; PTE-2b; PTEIB; PTE-Ib
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
122970
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q8N9L9
ACOT4
Synthesized peptide derived from internal of human ACOT4.