Learn More
ACOT7L Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 51016-2-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16886275
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
ACOT7L
Polyclonal
Unconjugated
LOC344967
LOC344967
Peptide
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
BACHL, ACOT7L, LOC344967
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
344967
-20°C