Learn More
ACOT9 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA550303
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15644235
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody detects endogenous levels of total ACOT9 protein.
ACOT9 Polyclonal antibody specifically detects ACOT9 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ACOT9
Polyclonal
Unconjugated
ACOT9
0610041P13Rik; Acate2; ACOT9; Acyl coenzyme A thioester hydrolase 2; acyl-CoA thioester hydrolase 9; Acyl-CoA thioesterase 9; acyl-Coenzyme A thioesterase 2, mitochondrial; acyl-coenzyme A thioesterase 9, mitochondrial; C76421; CGI-16; Mitochondrial 48 kDa acyl-CoA thioester hydrolase 1; mitochondrial acyl-CoA thioesterase; MTACT48; MT-ACT48; mt-ACT48.1; MTE-2; p48; Protein U8; U8
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
23597
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.7 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Q9Y305
ACOT9
Full length fusion protein of Human ACOT9