missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | ACP2 |
---|---|
Konzentration | 0.3 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16894324
|
Proteintech
15236-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 29-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16884324
|
Proteintech
15236-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 29-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes the beta subunit of lysosomal acid phosphatase (LAP). LAP is chemically and genetically distinct from red cell acid phosphatase. The encoded protein belongs to a family of distinct isoenzymes which hydrolyze orthophosphoric monoesters to alcohol and phosphate. Mutations in this gene or in the related alpha subunit gene cause acid phosphatase deficiency. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified for this gene.Spezifikation
ACP2 | |
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
P11117, P20611, P24638 | |
11432, 24162, 53 | |
ACP2 Fusion Protein Ag7356 | |
Primary | |
-20°C | |
ACP2 |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
acid phosphatase 2, lysosomal, ACP2, LAP, Lysosomal acid phosphatase | |
ACP2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |