Learn More
ACPL2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA553567
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15781501
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: STPKNGMSSK SRKRIMPDPV TEPPVTDPVY EALLYCNIPS VAERSMEGHA PHHFKLVSVH VFIRHGDRYP LYVIPKTKRP EIDCTLVANR KPYHPKLEAF ISHMSKGSGA SFESPLNSLP LYPNHP Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 92%, Rat - 90%.
ACPL2 Polyclonal antibody specifically detects ACPL2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
ACPL2
Polyclonal
Unconjugated
PXYLP1
2-phosphoxylose phosphatase 1; 9430094M07Rik; acid phosphatase-like 2; acid phosphatase-like protein 2; ACPL2; BB177120; C130099A20Rik; epididymis luminal protein 124; HEL124; PXYLP1; PXYLP1 (HGNC:26303); UNQ370/PRO706; Xylosyl phosphatase; XYLP
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
92370
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
Lot-Specific
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8TE99
PXYLP1
Recombinant protein corresponding to Human ACPL2