missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACPP Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 24410-1-AP-20UL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16882875

  • 112.71 € / 20 Mikroliter

Verfügbar ab
16-06-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

ACPP is an enzyme which catalyzes the conversion of orthophosphoric monoester to alcohol and orthophosphate. It is synthesized under androgen regulation and is secreted by the epithelial cells of the prostate gland.
Spezifikation

Spezifikation

ACPP
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P15309
acid phosphatase, prostate, ACP 3, ACP3, ACPP, PAP, Prostatic acid phosphatase
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
55
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
ACPP
Liquid
ACPP
ACPP Fusion Protein Ag19701
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation