Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acridinorange, Hydrochlorid-Hydrat, ca 80 % Farbstoffgehalt, rein
Artikelnummer. 10505783 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10505783 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10505783 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 423340010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acridine orange, hydrochloride hydrate
CAS 1704465-79-1
Summenformel C17H20ClN3
MDL-Nummer MFCD00150070
Beilstein 22, 487
Synonym Basic orange 14, 3, 6-Bis(dimethylamino)acridine hydrochloride, C.I. 46005
InChI-Schlüssel VSTHNGLPHBTRMB-UHFFFAOYSA-N
Infrarotspektrum Echt
SMILES Cl.CN(C)C1=CC2=NC3=CC(=CC=C3C=C2C=C1)N(C)C
IUPAC-Name hydrogen N1,N1,N7,N7-tetramethylacridine-1,7-diamine chloride
Molekulargewicht (g/mol) 301.82
PubChem CID 517204
ChEBI CHEBI:51739
Formelmasse 301.82
Verlust bei Trocknung 5% max. (105°C)
Güte Extrarein
Verpackung Glasflasche
UV-VIS 75% min.
Farbe Braun bis Orange
Menge 1 g
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acridine Orange, hydrochloride hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.