Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Spritzenfilter mit Supor™ Membran, steril
Sterile Acrodisc Spritzenvorsatzfilter mit der Supor™-Membran von für hohe Durchsätze, schnelle Filtration und geringe Proteinbindung. Erhältlich in den Größen 13 mm, 25 mm und 32 mm, mit Porengrößen von 0,1 μm bis 5,0 μm.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 4612
169.63 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21934" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.19000kg
Beschreibung
Der Spritzenfilter ist das Arbeitstier im Labor, das die Qualität und Sterilität von Proben oder Kulturen schützt.
Die Acrodisc Produktlinie umfasst leistungsstarke Doppelmembran-Kombinationsfilter-Technologie, die einen verbesserten Durchsatz und eine höhere Schmutzreinigung in einem einzigen Spritzenfilter ermöglicht. Diese Filter bieten ausreichend Kapazität, um eine gesamte Probe in einem einzigen Gerät zu filtern.
- Gammabestrahlte Einzel-Blisterpackungen sorgen für Sterilität
- Ergonomische Blisterpackungen sorgen für sterile Lagerung, Handhabung und Verbindungsstücke
- Hervorragende Membranleistung für einen hohen Filtrationsfluss und -durchsatz
- Integrierter Doppelschicht-Vorfilter für hohe Schmutzaufnahmekapazität und erhöhten Durchsatz
- Die geringe Proteinbindung gewährleistet eine hohe Proteinrückgewinnung
Bei manchen Ketonen wird die Verwendung nicht empfohlen.
Dieses Produkt ist nicht für den Einsatz in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen.
Spezifikation
PES | |
Steril | |
50/Packung |
0,2 μm | |
2,8 cm2 | |
25 mm |