Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPrep™ 24-Well-Filterplatten
Eine One-and-Done-Lösung für die Filtration im 24-Well-Format. AcroPrep 24-Well-Filterplatten für die Proteinaufreinigung und 0,2 μm Sterilfiltrations-Workflows bieten Zeitersparnis und hohe Filtereffizienz für optimierte Arbeitsabläufe.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 97016
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg
Beschreibung
Durch die Verwendung von proprietären Hochleistungs-Mehrschichtfiltermembranen bieten diese Platten Zeitersparnis bei hohen Leistungsansprüchen und optimierten Arbeitsabläufen. Erhältlich in 4 verschiedenen Membrantypen. Jede Platte wird mit einer V-förmigen Bodensammelplatte und Deckel geliefert. Automationsgerecht. Vakuumtauglich. Geeignet für die Zentrifugierung.
Platten mit asymmetrischer Suppor™ EKV-Membran:
Eine 0,65/0,2 μm asymmetrische Supor EKV PES-Membran, erhältlich mit und ohne zweischichtigen Tiefen-Vorsatzfilter. Der Tiefen-Vorsatzfilter ermöglicht die Klärung von großen zellulären Rückständen vor der Filtration durch die 0,6 5/0,2 μm EKV Suppor Membran. Die Doppelschicht-Klärplatte gewährleistet eine zuverlässige Rückgewinnung von > 95 % der extrazellulären Proteine. Die einschichtige AcroPrep 24-Well-Filterplatte enthält eine 0,65/0,2 μm Supor EKV-Membran und ist für Anwendungen konzipiert, bei denen ein steriles Filtrat erforderlich ist.
Platten mit Suppor Membran:
Die AcroPrep Supor Platten sind je nach gewählter Porengröße vielseitig einsetzbar, z. B. als Harzpackung für die Probenvorbereitung, für die Virusfiltration oder für die Genomkartierung. Diese vielseitigen Filterplatten sind mit Porengrößen von 0,1, 0,45, 0,8, 1,2 und 5 μm erhältlich und lassen sich problemlos in eine Reihe von Arbeitsabläufen im 24-Well-Format integrieren. Die Supor Polyethersulfon-Membran ermöglicht eine schnelle Filtration, hat geringe Proteinbindungseigenschaften und bietet umfassende Arzneimittel- und Chemikalienverträglichkeit. Jede Platte wird mit einer V-förmigen Bodensammelplatte und Deckel geliefert. Sie ist einzeln verpackt und gammabestrahlt. Automationsgerecht, vakuumtauglich und für Zentrifugierung geeignet.
Platten mit Omega Membran:
Die AcroPrep Omega Platte für Entsalzung, Diafiltration, Konzentration oder Fraktionierung von Protein- und Nukleinsäureproben spart Zeit in einem einzigen Gerät und Arbeitsschritt. Die Omega Ultrafiltrationsmembran ist eine Polyethersulfon-Membran, die speziell modifiziert wurde, um die Protein- und Nukleinsäurebindung zu minimieren. Die Omega-Membran arbeitet nach dem Prinzip des Größenausschlusses, bei dem die Proben nach ihrem Molekulargewicht fraktioniert werden. Größere Moleküle können von kleineren Molekülen getrennt werden, indem die entsprechende Molekulargewichtsgrenze (MWCO) ausgewählt und die Probe entweder durch Zentrifugation, Vakuum oder Überdruck durch diese Platten gefiltert wird, was in der Regel zu einer ≥ 90%igen Rückgewinnung der Zielmoleküle führt.
Platten mit PE/PP-Membran:
Die PE/PP-Platte bietet eine große Porengröße (30 bis 40 µm), die sich ideal für Anlagenanwendungen oder als Zellsieb eignet.
Spezifikation
Polypropylen | |
Steril | |
Supor | |
Filterplatte mit Membran |
0,65/0,2 μm mit Tiefenfilter | |
1,6 cm2 | |
2/Packung | |
7 mL |