Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPrep™ Advance 96-Well Filterplatten für die wässrige Filtration
Optimiert für eine Vielzahl von Anwendungen, die eine Verarbeitung mit größeren Volumen pro Well erfordern.
Marke:  Cytiva (formerly Pall Lab) 8127
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.85250kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17104621
  • 233.00 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Platten bestehen aus chemisch beständigem, biologisch inertem Polypropylen
  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen/Polyethylen-Vliesstoff
Unsteril
5/Packung
30 bis 40 μm
Polypropylen-Gehäuse
1 mL