Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPrep™ Advance 96-Well Filterplatten für die wässrige Filtration
Optimiert für eine Vielzahl von Anwendungen, die eine Verarbeitung mit größeren Volumen pro Well erfordern.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 8227
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.13050kg
Beschreibung
- Die Platten bestehen aus chemisch beständigem, biologisch inertem Polypropylen
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
Polypropylen/Polyethylen-Vliesstoff | |
Unsteril | |
5/Packung |
30 bis 40 μm | |
Polypropylen-Gehäuse | |
2 mL |