Learn More
Acrylamid-d5, CDN
Artikelnummer. 30321443
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30321443 0.1 g 0.10 Gramm
30320788 0.25 g 0.25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30321443 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND60550.1G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acrylamide-d5
CAS 108152-65-4
Summenformel C3 D5 N O
Menge 0.1 g
Synonym Acrylamide-d5 (6 CI)
InChI-Formel InChI=1 S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i1D2,2 D/hD2
SMILES [2 H]N([2 H])C(=O)C(=C([2 H])[2 H])[2 H]
IUPAC-Name N,N,2,3,3-Pentadeuterioprop-2-enamid
Molekulargewicht (g/mol) 76.11
Formelmasse 76.0685 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity