Learn More
Acryloylchlorid, 96 %, stab. mit 400 ppm Phenothiazin, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045347
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
814-68-6
C3H3ClO
90.51
MFCD00000731
HFBMWMNUJJDEQZ-UHFFFAOYSA-N
acryloyl chloride, acrylyl chloride, 2-propenoyl chloride, acrylic acid chloride, propenoyl chloride, acryloylchloride, chlorid kyseliny akrylove, unii-8k23o56tg5, chlorid kyseliny akrylove czech, acrylylchloride
13140
Prop-2-Enoylchlorid
ClC(=O)C=C
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
814-68-6
C3H3ClO
90.51
MFCD00000731
HFBMWMNUJJDEQZ-UHFFFAOYSA-N
acryloyl chloride, acrylyl chloride, 2-propenoyl chloride, acrylic acid chloride, propenoyl chloride, acryloylchloride, chlorid kyseliny akrylove, unii-8k23o56tg5, chlorid kyseliny akrylove czech, acrylylchloride
13140
Prop-2-Enoylchlorid
ClC(=O)C=C
Acryloylchlorid wird bei der Herstellung von Kunststoffen verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Acrylatmonomeren und Polymeren. Sie dient auch als Substrat für die Kreuzmetathese. Darüber hinaus wird es in der organischen Synthese für die Einführung von Acrylgruppen in andere Verbindungen verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Acryloylchlorid wird bei der Herstellung von Kunststoffen verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Acrylatmonomeren und Polymeren. Sie dient auch als Substrat für die Kreuzmetathese. Darüber hinaus wird es in der organischen Synthese für die Einführung von Acrylgruppen in andere Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Alkoholen, Oxidationsmitteln, starken Basen und Polymerisationsinitiatoren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Acryloyl Chloride
Namenshinweis stabilized with 400ppm phenothiazine
Dichte 1.114
Siedepunkt 74°C to 76°C
Flammpunkt −4°C (24°F)
Geruch Acrid
Strukturformel CH2=CHCOCl
Brechungsindex 1.435
Menge 10 g
UN-Nummer 3383
Beilstein 635744
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 90.51
Reinheit (%) 96%