missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACSBG2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA560359

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15758191

  • 477.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: LKCEMNQMSG EPLDKLNFEA INFCRGLGSQ ASTVTEIVKQ QDPLVYKAIQ QGINAVNQEA MNNAQRIEKW VILEKDF Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 61%, Rat - 68%.

ACSBG2 Polyclonal antibody specifically detects ACSBG2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation

Spezifikation

ACSBG2
Polyclonal
Unconjugated
ACSBG2
ACSBG2; Acyl-CoA synthetase bubblegum family member 2; Arachidonate--CoA ligase ACSBG2; BGR; BRGL; bubblegum-related protein; Long-chain-fatty-acid--CoA ligase ACSBG2; PRTDNY3; PRTD-NY3; testicular tissue protein Li 8; UNQ2443/PRO5005
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
81616
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.5 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q5FVE4
ACSBG2
Recombinant protein corresponding to Human ACSBG2
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only