Learn More
Abnova™ ACSS3/CEN12p FISH Sonde
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung der Genamplifikation mit Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.
Marke: Abnova™ FG0171.100uL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Spezifikation
Bei 4 °C in Dunkelheit aufbewahren. | |
Tube | |
79611 | |
100 µl |
DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml ) 125 ul je 100 ul an FISH-Sonde | |
FISH-Ce | |
DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml ) 125 ul je 100 ul an FISH-Sonde | |
Flüssig |